Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962765-1G OR962765-5G
APOSOR962765-1GEA 248 EUR
APOSOR962765-1G APOSOR962765-5G
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09862609
Núm. CAS: 25186-42-9