2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962770-1G OR962770-5G
APOSOR962770-1GEA 248 EUR
APOSOR962770-1G APOSOR962770-5G
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907639
Núm. CAS: 540753-14-8