4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962771-1G OR962771-5G
APOSOR962771-1GEA 256 EUR
APOSOR962771-1G APOSOR962771-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907643
Núm. CAS: 80407-66-5