2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962786-1G OR962786-250MG OR962786-5G
APOSOR962786-1GEA 151 EUR
APOSOR962786-1G APOSOR962786-250MG APOSOR962786-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09930082
Núm. CAS: 95832-60-3