2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962789-1G
APOSOR962789-1GEA 63.8 EUR
APOSOR962789-1G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09945923
Núm. CAS: 31596-87-9