tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962795-1G OR962795-5G
APOSOR962795-1GEA 155 EUR
APOSOR962795-1G APOSOR962795-5G
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₆INO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09951819
Núm. CAS: 167479-01-8