1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962808-1G OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA 49.3 EUR
APOSOR962808-1G APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10001542
Núm. CAS: 97421-21-1