2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 97.3 EUR
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11136099
Núm. CAS: 51942-41-7