2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962845-1G OR962845-5G
APOSOR962845-1GEA 248 EUR
APOSOR962845-1G APOSOR962845-5G
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid
Formula: C₇H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520462
Núm. CAS: 189955-91-7