3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962867-100MG OR962867-1G OR962867-250MG
APOSOR962867-100MGEA 108 EUR
APOSOR962867-100MG APOSOR962867-1G APOSOR962867-250MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656494
Núm. CAS: 82523-07-7