2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962876-1G OR962876-250MG
APOSOR962876-1GEA 502 EUR
APOSOR962876-1G APOSOR962876-250MG
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055404
Núm. CAS: 933690-44-9