(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962877-1G OR962877-250MG
APOSOR962877-1GEA 304 EUR
APOSOR962877-1G APOSOR962877-250MG
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide
Formula: C₅H₆BrNS·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855809
Núm. CAS: 1314707-83-9