4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962881-1G OR962881-5G
APOSOR962881-1GEA 248 EUR
APOSOR962881-1G APOSOR962881-5G
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
4-Propoxypiperidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870087
Núm. CAS: 903891-77-0