(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962884-1G OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA 290 EUR
APOSOR962884-1G APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870095
Núm. CAS: 167758-86-3