4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 248 EUR
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870743
Núm. CAS: 10168-58-8