Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962902-1G OR962902-5G
APOSOR962902-1GEA 248 EUR
APOSOR962902-1G APOSOR962902-5G
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407284
Núm. CAS: 79655-96-2