1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 632 EUR
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,188 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16877751
Núm. CAS: 62819-95-8