4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962930-1G OR962930-5G
APOSOR962930-1GEA 46.4 EUR
APOSOR962930-1G APOSOR962930-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17018685
Núm. CAS: 27058-54-4