1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 342 EUR
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19219386
Núm. CAS: 6115-72-6