(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-R-proline, (R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, H-α-Me-D-Pro-OH
OR962960-1G
APOSOR962960-1GEA 66.7 EUR
APOSOR962960-1G
(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 95%
(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08274534
Núm. CAS: 63399-77-9