5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962968-1G OR962968-250MG
APOSOR962968-1GEA 207 EUR
APOSOR962968-1G APOSOR962968-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437636
Núm. CAS: 22246-66-8