Cinnoline-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962973-1G OR962973-250MG
APOSOR962973-1GEA 806 EUR
APOSOR962973-1G APOSOR962973-250MG
Cinnoline-4-carboxylic acid 95%
Cinnoline-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006813
Núm. CAS: 21905-86-2