2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963015-1G OR963015-250MG
APOSOR963015-1GEA 574 EUR
APOSOR963015-1G APOSOR963015-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12068353
Núm. CAS: 1159822-45-3