Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963075-1G OR963075-25G OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA 102 EUR
APOSOR963075-1G APOSOR963075-25G APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Formula: C₇H₁₂ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020439
Núm. CAS: 6940-47-2