6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963325-1G OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA 183 EUR
APOSOR963325-1G APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194,614 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01662416
Núm. CAS: 57544-34-0