4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963402-5G
APOSOR963402-5GEA 59.6 EUR
APOSOR963402-5G
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁IN₂
MW: 250,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11054044
Núm. CAS: 918487-09-9