2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl (cyanomethyl)(methyl)carbamate
OR963413-10G
OR963413-1G
OR963413-5G
APOSOR963413-10GEA
119
EUR
APOSOR963413-10G
APOSOR963413-1G
APOSOR963413-5G
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile
Formula:
C₈H₁₄N₂O₂ MW: 170.209 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658361 Núm. CAS: 180976-09-4 |