2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963445-1G OR963445-250MG
APOSOR963445-1GEA 342 EUR
APOSOR963445-1G APOSOR963445-250MG
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12068354
Núm. CAS: 1159822-29-3