2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)isoindoline-1,3-dione
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 125 EUR
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,274 g/mol
Pto. Ebullición: 410 °C
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460972
Núm. CAS: 99337-98-1