2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963494-1G OR963494-250MG
APOSOR963494-1GEA 538 EUR
APOSOR963494-1G APOSOR963494-250MG
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
2,2-Dimethyl-chroman-4-one
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369943
Núm. CAS: 3780-33-4