2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
OR963516-1G OR963516-5G
APOSOR963516-1GEA 69.6 EUR
APOSOR963516-1G APOSOR963516-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114867
Núm. CAS: 6729-50-6