2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963593-1G OR963593-250MG
APOSOR963593-1GEA 770 EUR
APOSOR963593-1G APOSOR963593-250MG
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738688
Núm. CAS: 69062-86-8