2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
OR963687-1G
APOSOR963687-1GEA 136 EUR
APOSOR963687-1G
2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997799
Núm. CAS: 177760-04-2