(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963730-1G OR963730-250MG
APOSOR963730-1GEA 108 EUR
APOSOR963730-1G APOSOR963730-250MG
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607984
Núm. CAS: 138326-68-8