2-Amino-6-phenylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963733-10G OR963733-1G OR963733-5G
APOSOR963733-10GEA 463 EUR
APOSOR963733-10G APOSOR963733-1G APOSOR963733-5G
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
2-Amino-6-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234719
Núm. CAS: 39774-25-9