1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR963788-1G OR963788-250MG OR963788-5G
APOSOR963788-1GEA 46.4 EUR
APOSOR963788-1G APOSOR963788-250MG APOSOR963788-5G
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428552
Núm. CAS: 61791-99-9