H-Pro-OEt hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR963811-25G
APOSOR963811-25GEA 125 EUR
APOSOR963811-25G
H-Pro-OEt hydrochloride 97%
H-Pro-OEt hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191004
Núm. CAS: 33305-75-8