2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963828-1G OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA 487 EUR
APOSOR963828-1G APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784075
Núm. CAS: 106262-93-5