2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanol
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 91.5 EUR
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462592
Núm. CAS: 6378-66-1