2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963839-1G OR963839-250MG
APOSOR963839-1GEA 647 EUR
APOSOR963839-1G APOSOR963839-250MG
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784074
Núm. CAS: 886365-85-1