2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963861-1G OR963861-250MG
APOSOR963861-1GEA 571 EUR
APOSOR963861-1G APOSOR963861-250MG
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₇ClN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926235
Núm. CAS: 1231943-08-0