2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963889-1G OR963889-250MG
APOSOR963889-1GEA 340 EUR
APOSOR963889-1G APOSOR963889-250MG
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06335049
Núm. CAS: 3999-05-1