2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
OR963908-1G OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA 151 EUR
APOSOR963908-1G APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205073
Núm. CAS: 5331-42-0