2-(Dimetilamino)benzoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 132 EUR
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
2-(Dimetilamino)benzoato de etilo 97%
2-(Dimetilamino)benzoato de etilo
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009110
Núm. CAS: 55426-74-9