2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963935-1G OR963935-250MG
APOSOR963935-1GEA 806 EUR
APOSOR963935-1G APOSOR963935-250MG
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369953
Núm. CAS: 73509-12-3