4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 401 EUR
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Formula: C₁₄H₁₁BrO₂
Pto. de fusión: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01419855
Núm. CAS: 28179-33-1
UN: 3261
ADR: 8,III