2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-methyloxazole-5-carboxylate
OR964036-1G OR964036-250MG
APOSOR964036-1GEA 637 EUR
APOSOR964036-1G APOSOR964036-250MG
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738687
Núm. CAS: 651059-70-0