2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964039-1G OR964039-250MG
APOSOR964039-1GEA 359 EUR
APOSOR964039-1G APOSOR964039-250MG
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11215545
Núm. CAS: 59207-23-7