7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
OR964055-1G OR964055-5G
APOSOR964055-1GEA 203 EUR
APOSOR964055-1G APOSOR964055-5G
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486137
Núm. CAS: 587869-08-7