Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR964099-1G
APOSOR964099-1GEA 380 EUR
APOSOR964099-1G
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00522084
Núm. CAS: 59171-72-1